Learn More
(S)-N-FMOC-α-Methyl-2-Fluorophenylalanin, 98 %, 98 % ee., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905561 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11905561 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
11915561 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11905561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441095000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1172127-44-4 | Molecular Formula: C25H22FNO4 | Molecular Weight: 419.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1172127-44-4
Summenformel C25H22FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 419.45
MDL-Nummer MFCD17019320
InChI-Schlüssel VNYGHKCAXQKZEQ-VWLOTQADSA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-fluorophenyl-2-methylpropanoic acid, s-n-fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalaine, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophe, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophenylalanine, r-n-fmoc-a-methyl-2-fluorophenylalanine
PubChem CID 44598473
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(2-fluorphenyl)-2-methylpropansäure
SMILES CC(CC1=C(F)C=CC=C1)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-N-FMOC-α-Methyl-2-fluorophenylalanine
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 122.0°C to 125.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 98.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Spezifische Drehung − 47.00
Formelmasse 419.46
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Pulver