Learn More
(S)-N-FMOC-3-Thienylalanine, 95%, 98% ee, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10088751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10088751 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10088751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 361445000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-FMOC-3-Thienylalanine
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS 186320-06-9
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C22H19NO4S
MDL-Nummer MFCD00151916
Menge 500 mg
Synonym fmoc-l-3-thienylalanine, fmoc-3-ala 3-thienyl-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-beta-3-thienyl-ala-oh, fmoc-3-3-thienyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-d-3-3-thienyl-alanine, fmoc-l-3-3-thienyl alanine, n-fmoc-3-4-thienyl-l-alanine, fmoc-3 thg-oh
InChI-Schlüssel LSBZJMRHROCYGY-FQEVSTJZSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=C4)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-thiophen-3-ylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 393.457
PubChem CID 2734455
Formelmasse 393.46
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Powder