Learn More
(S)-N-Fmoc-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499475 1 g 1 Gramm
15419485 250 mg 250 Milligramm
15409485 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499475 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51975.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 136030-33-6 | C25H21NO4 | 399.446 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136030-33-6
Summenformel C25H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 399.446
MDL-Nummer MFCD00144368
InChI-Schlüssel LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-tic-oh, fmoc-l-tic, fmoc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-+-2-9-fluorenylmethoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, n-fmoc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, fmoc-tic, pubchem6028
PubChem CID 978341
IUPAC-Name (3S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-3-carbonsäure
SMILES C1C(N(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Menge 1 g
Beilstein 4827574
Optische Drehung +26.0° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 399.45
Reinheit (%) 95%