Learn More
(S)-N-BOC-Propargylglycin, 95 %, 98 %, z. B. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-70083 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10018721
Marke: Thermo Scientific Acros 361805000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 63039-48-5 | C10H15NO4 | 213.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63039-48-5
Summenformel C10H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 213.23
MDL-Nummer MFCD01320855
InChI-Schlüssel AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-propargylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-pra-oh, boc-propargyl-gly-oh, n-boc-2-propargyl-l-glycine, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, boc-propargylglycine, boc-l-propargyl glycine
PubChem CID 2734488
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-insäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC#C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-BOC-Propargylglycine
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 85.5°C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 213.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-N-BOC-Propargylglycine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.