Learn More
(S)-N-Boc Pipecolinsäure, TRC
Artikelnummer. 30338110
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30338110 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338110 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB66195010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-Boc Pipecolic Acid
CAS 26250-84-0
Summenformel C11H19NO4
Menge 10 g
Synonym (S)-N-Boc-piperidine-2-carboxylic Acid, (S)-N-t-Butyloxycarbonyl-piperidine-2-carboxylic Acid, 1-t-Butyloxycarbonyl-L-pipecolinic Acid, (2S)-1-[(tert-butyl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 229.27
Formelmasse 229.1314