Learn More
(S)-N-Boc Pipecolinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-N-Boc Pipecolic Acid |
| CAS | 26250-84-0 |
| Summenformel | C11H19NO4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (S)-N-Boc-piperidine-2-carboxylic Acid, (S)-N-t-Butyloxycarbonyl-piperidine-2-carboxylic Acid, 1-t-Butyloxycarbonyl-L-pipecolinic Acid, (2S)-1-[(tert-butyl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 229.27 |
| Formelmasse | 229.1314 |