Learn More
(S)-N-BOC-α-Allylglycin-Dicyclohexylaminsalz, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11975521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11975521 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11975521 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-BOC-α-Allylglycine dicyclohexylamine salt
Namenshinweis 98% ee
CAS 143979-15-1
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 123°C to 124°C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 98.0% min.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H23N·C10H17NO4
Menge 1 g
Spezifische Drehung 26
Synonym dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoate, boc-l-2-allylglycine dicyclohexylamine salt, boc-l-allylglycine.dcha, boc-l-allylglycine-dcha, boc-l-allylglycine dicyclohexylaminoium salt, boc-d-allylglycine-dcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid; dicha, boc-l-allylglycine dcha, boc-algly-oh dcha, boc-l-allyglycine?cha
InChI-Schlüssel VMCGMPITVQIMGK-ZLTKDMPESA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC-Name N-Cyclohexylcyclohexanamin; (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 396.58
PubChem CID 2755982
Formelmasse 396.58
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (R)-alpha-Allylalanine hydrate