Learn More
(S)-N-BOC-Allylglycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10039692
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
90600-20-7
C10H17NO4
215.249
MFCD01320851
BUPDPLXLAKNJMI-ZETCQYMHSA-N
s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, s-n-boc-allylglycine, boc-l-allylglycine, boc-alpha-allyl-l-gly, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-l-alpha-allyl-gly, boc--allyl-l-gly, rarechem bk pt 0250
2734487
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enolsäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
90600-20-7
C10H17NO4
215.249
MFCD01320851
BUPDPLXLAKNJMI-ZETCQYMHSA-N
s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, s-n-boc-allylglycine, boc-l-allylglycine, boc-alpha-allyl-l-gly, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-l-alpha-allyl-gly, boc--allyl-l-gly, rarechem bk pt 0250
2734487
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enolsäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-N-BOC-Allylglycine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Prozentgehaltsbereich 95%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung + 10.50
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 95%
Spezifischer Drehzustand +10.50° (20°C c=1,methanol)
Menge 1 g
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit