Learn More
(S)-(+)-N-3-Benzylnirvanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-N-3-Benzylnirvanol |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)/t18-/m0/s1 |
| Formelmasse | 294.1368 |
| Reinheit (%) | >95% |