Learn More
(S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-Phenylethylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11487987
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11487987 1 g 1 Gramm
11497987 5 g 5 Gramm
11407997 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16655.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69632-31-1
Summenformel C15H13N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 315.29
MDL-Nummer MFCD00064498
InChI-Schlüssel ABEVDCGKLRIYRW-JTQLQIEISA-N
Synonym 3,5-dinitro-n-1s-1-phenylethyl benzamide, s-+-3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide, s-+-n-3,5-dinitrobenzoyl-1-phenylethylamine, n-s-1-phenylethyl-3,5-dinitrobenzamide, benzamide,3,5-dinitro-n-1s-1-phenylethyl, b-+-n-3,5-dinitrobenzoyl-alpha-methylbenzylamine, s-+-n-3,5-dinitrobenzoyl-, a-methylbenzylamine, 3-hydroxyazonoyl-5-1s-1-phenylethyl carbamoyl phenyl azinic acid
PubChem CID 5712038
IUPAC-Name 3,5-dinitro-N-[(1S)-1-phenylethyl]benzamid
SMILES C[C@H](NC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamine
Schmelzpunkt 158°C to 161°C
Menge 1 g
Formelmasse 315.28
Reinheit (%) 98%