Learn More
S-Methylisothiuroniumsulfat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428883
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428883 100 g 100 Gramm
11453980 250 g 250 Gramm
11438883 500 g 500 Gramm
11448883 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11428883 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11044.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 867-44-7 | C4H14N4O4S3 | 278.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 867-44-7
Summenformel C4H14N4O4S3
Molekulargewicht (g/mol) 278.36
MDL-Nummer MFCD00013055
InChI-Schlüssel BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
PubChem CID 13347
IUPAC-Name Methylcarbamidothioat;schwefelsäure
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Methylisothiouronium sulfate
Schmelzpunkt ∼235°C (decomposition)
Dichte 1.28
Menge 100 g
Beilstein 3917217
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 278.38
Reinheit (%) ≥98%