Learn More
S-Methyl N,N-Diethylthiocarbamate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NOS/c1-4-7(5-2)6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 147.0718 |
| Reinheit (%) | >95% |