Learn More
S-(+)-Mandelsäure, ,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
(S)-(+)-Mandelic acid is a versatile reagent used in the resolution of racemates and the preparation of amides, Pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-Mandelsäure ist ein vielseitiges Reagenz, das bei der Auflösung von Racematen und der Herstellung von Amiden, pharmazeutischen Zwischenprodukten verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
(S)-(+)-Mandelsäure ist ein vielseitiges Reagenz, das bei der Auflösung von Racematen und der Herstellung von Amiden, pharmazeutischen Zwischenprodukten verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-Mandelic acid |
| Schmelzpunkt | 131°C to 135°C |
| Beilstein | 2208678 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 152.15 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
| Menge | 100 g |
| Optische Drehung | +155° (c=5 in Water) |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |