Learn More
Thermo Scientific™ S.I.M. Medium
Beschreibung
S.I.M. Medium is used to differentiate enteric bacteria on the basis of sulphide production, indole production and motility.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Sun Yellow, Transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 25°C |
| Format | Poured Tube |
| Herstellungsort | Germany |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Füllgewicht | 9,5 bis 10,5 g |
| Verpackungsart | 50 Tubes/Box |
| Menge | 50/Pk. |