Learn More
(S)-(+)-Glycidylnosylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-Glycidyl Nosylate |
| CAS | 115314-14-2 |
| Summenformel | C9 H9 N O6 S |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2 |
| IUPAC-Name | [(2S)-oxiran-2-yl]methyl-3-nitrobenzolsulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 259.24 |
| Formelmasse | 259.0151 |