Learn More
(S)-(-)-Glycidol, ≥ 99 %, ee ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470229 1 g 1 Gramm
15480229 5 g 5 Gramm
15490229 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470229 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63502.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 60456-23-7 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
(S)-(-)-Glycidol is employed in the synthesis of chiral (E)-allylic alcohol side-chains for introduction into prostacyclin and prostaglandin frameworks by cross-metathesis. Also used as a starting reagent to synthesize non-peptidic HIV protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-Glycidol wird bei der Synthese chiraler (E)-allylischer Alkohol-Seitenketten zur Einführung in Prostacyclin- und Prostaglandin-Systeme durch Kreuzmetathese eingesetzt. Wird auch als Ausgangsreagenz zur Synthese von nicht-peptidischen HIV-Proteasehemmern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, DMSO und Methanol.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60456-23-7
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.079
MDL-Nummer MFCD00074874
InChI-Schlüssel CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Synonym s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
PubChem CID 6973630
ChEBI CHEBI:38690
IUPAC-Name [(2S)-Oxiran-2-yl]methanol
SMILES C1C(O1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Glycidol
Namenshinweis ee ≥99%
Farbe Gelb
Dichte 1.116 g/mL
Siedepunkt 66°C to 67°C (19 mmHg)
Flammpunkt 66°C (151°F)
Brechungsindex 1.433
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 79783
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,DMSO and methanol.
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) ≥99%, ee
Physikalische Form Flüssigkeit