Learn More
(S)-Fluoxetine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-Fluoxetine Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1 |
| Formelmasse | 345.1107 |
| Reinheit (%) | >95% |