Learn More
(S)-Epichlorhydrin, TRC
Artikelnummer. 30368979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368979 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5823101G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Epichlorohydrin
CAS 67843-74-7
Summenformel C3 H5 Cl O
Menge 1 g
Synonym Oxirane, 2-(chloromethyl)-, (2S)-, Oxirane, (chloromethyl)-, (2S)- (9CI), Oxirane, (chloromethyl)-, (S)-, (2S)-2-(Chloromethyl)oxirane, (+)-2-(Chloromethyl)oxirane, (+)-Epichlorohydrin, (2S)-2-(Chloromethyl)oxirane, (S)-(+)-Epichlorohydrin, (S)-(Chloromethyl)oxirane, (S)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, (S)-2-Chloromethyloxirane, (S)-Epichlorhydrin, (S)-Epichlorohydrin, 2(S)-Epichlorohydrin
InChI-Formel InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
SMILES ClC[C@@H]1CO1
IUPAC-Name (2S)-2-(Chlormethyl)Oxiran
Molekulargewicht (g/mol) 92.52
Formelmasse 92.0029