Learn More
(S)-(+)-Epichlorohydrin, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10076043 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10076043 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10076043 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 349020050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Epichlorohydrin
CAS 67843-74-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1830g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H5ClO
Brechungsindex 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00077760
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand + 34.00 (20.00°C 589nm,c=1,MeOH)
Spezifische Drehung +31° to +37° (20°C, 589nm) (c=1, MeOH)
Synonym s-+-epichlorohydrin, s-epichlorohydrin, 2s-2-chloromethyl oxirane, s-chloromethyl oxirane, s-3-chloropropylene oxide, s-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin, +, unii-scr89b4r6o, ccris 6388
InChI-Schlüssel BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
SMILES ClC[C@@H]1CO1
IUPAC-Name (2S)-2-(Chlormethyl)Oxiran
Molekulargewicht (g/mol) 92.52
PubChem CID 149428
ChEBI CHEBI:37145
Formelmasse 92.52
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid