Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Polypropylen-Flaschenaufsatzspender
Für die routinemäßige Dosierung gängiger Laborflüssigkeiten wie verdünnter Säuren, Puffer, biologischer Lösungen, polarer Lösungsmittel sowie stark alkalischer Lösungen konzipiert. Der Stuart™ Flaschenaufsatzdispenser aus Polypropylen stellt eine kostengünstige Möglichkeit zur Dosierung von Flüssigkeiten ohne Abstriche bei der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit dar.
Marke:  Cole-Parmer™ BD25
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12073893
  • 308.00 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 13-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sparsame Dosierung nicht-aggressiver Flüssigkeiten
  • Kostengünstige, austauschbare Kolben/Zylinder und Ventile
  • Einfache Reinigung und Wartung
  • Einfach zu bedienen
  • Automatische Wiederbefüllung
Spezifikation
Spezifikation
1.2%
Dispenser
Polypropylene
BD25
0.2%
2.5 to 25 mL
Closing aqueous solutions, alkalis, dilute acids and polar solvents such as ethanol or acetone
0.5 mL