Learn More
S-(-)-Cotinin, TRC
Artikelnummer. 30135727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135727 1 g 1 Gramm
17991375 250 mg 250 Milligramm
17913405 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135727 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7250001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 486-56-6
Summenformel C10 H12 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 176.22
Synonym 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (5S)-, 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (S)-, Cotinine (6CI,7CI,8CI), (5S)-1-Methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (-)-Cotinine, (S)-Cotinine, NIH 10498, S-(-)-Cotinine, (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Cotinine
IUPAC-Name (5S)-1-Methyl-5-Pyridin-3-ylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cotinine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
Formelmasse 176.095
Reinheit (%) >95%