Learn More
(S)-(-)-Celiprololhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Celiprolol Hydrochloride |
| CAS | 57470-78-7 |
| Summenformel | C20 H33 N3 O4 . Cl H |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Celiprolol Hydrochloride, Celectol, Corliprol, NSC 324509, REV 5320A, ST 1396, Selecor, Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC-Name | 3-[3-Acetyl-4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylharnstoff;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 415.95 |
| Formelmasse | 415.2238 |