Learn More
(S)-(+)-Carvon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317156 100 g 100 Gramm
11307156 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07130.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
Carvones are used in the food and flavor industry. It is also used in air freshening products. Oils containing carvones are used in aromatherapy and alternative medicine. In organic synthesis, it is used as a starting material for the synthesis of terpenoid quassin natural product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Carvone werden in der Lebensmittel- und Aromaindustrie verwendet. Wird auch in Lufterfrischern verwendet. Öle, die Carvone enthalten, werden in der Aromatherapie und in der alternativen Medizin verwendet. In der organischen Synthese wird es als Ausgangsmaterial für die Synthese des Naturprodukts Terpenoid-Quassin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Ethanol und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2244-16-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00062997
InChI-Schlüssel ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonym d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC-Name (5S)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Carvone
Dichte 0.959
Siedepunkt 228°C to 230°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.498
Menge 100 g
Beilstein 2042970
Merck Index 14,1874
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,ethanol and chloroform. Immiscible with water.
Optische Drehung +59° (Neat)
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 96%