Learn More
S-Carboxymethyl-L-cystein, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485487 25 g 25 Gramm
11495487 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23487.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 638-23-3 | C5H9NO4S | 179.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-23-3
Summenformel C5H9NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 179.19
MDL-Nummer MFCD00002614
InChI-Schlüssel GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Synonym s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
PubChem CID 193653
ChEBI CHEBI:16163
SMILES N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Carboxymethyl-L-cysteine
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Beilstein 1725012
Merck Index 14,1802
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-[(carboxymethyl)sulfanyl]propanoic acid
Menge 25 g
Formelmasse 179.2
Optische Drehung −29° (c=10 in 10% NaHCO)
Reinheit (%) 97%