Learn More
(S)-Carbidopa-Methylester N-Cyclohexyliden, TRC
Artikelnummer. 30364684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364684 10 mg -
30359605 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364684 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17601510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 934371-48-9
Summenformel C17 H24 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 320.38
Synonym Methyl (2S)-2-(2-Cyclohexylidenehydrazino)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-propanoate
IUPAC-Name Methyl(2S)-2-(2-Cyclohexylidenhydrazinyl)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-Methylpropanoat
SMILES COC(=O)[C@](C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN=C2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Carbidopa methyl ester N-Cyclohexylidene
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H24N2O4/c1-17(16(22)23-2,19-18-13-6-4-3-5-7-13)11-12-8-9-14(20)15(21)10-12/h8-10,19-21H,3-7,11H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Formelmasse 320.1736