Learn More
Heidolph Instruments S-Box Package 1
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Orange
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Jede S-Box ist ein eigenständiger Miniatur-Inkubator.
- Im Inneren der S-Box ist Platz für eine Standard-Multiwellplatte oder eine Zellkulturflasche (bis zu T75).
- Der komplette Innenraum (Innenbehälter) kann als sterilisiertes austauschbares Element in einer sterilen Außenverpackung erworben werden.
- Ihre Kultur wird durch einen Beutel sterilisiertes Wasser (Wasserbeutel), der für Wochen ausreicht, am Austrocknen gehindert.
- Um ein Vermischen zu vermeiden, ist die Frontabdeckung der S-Box in verschiedenen Farben erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Kompressor | Orange |
| Konzentrationsbereich | Blau |
| Inhalt und Lagerung | Violett |
| Enthält | 1 S-Box, 1 Werkzeugausrüstung, 4 Innenboxen, 4 Wassersäcke, 4 Frontabdeckungen |
| Frischwasserdruck | Orange |
| Installation | Blau |
| Isolierung | Violett |