Learn More
(S)-Beta-Pinen, TRC
Artikelnummer. 30424997
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30424997 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424997 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4666001ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-(-)-beta-Pinene
CAS 18172-67-3
Summenformel C10 H16
Menge 1 mL
Synonym (1S,5S)-(-)-2(10)-Pinene, (-)-(1S)-β-Pinene, (-)-(1S,5S)-β-Pinene, (-)-2(10)-Pinene, (-)-Nopinene, (-)-β-Pinene, (1S)-(-)-β-Pinene, (1S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (1S)-β-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (S)-(-)-β-Pinene, (S)-β-Pinene, l-β-Pinene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
IUPAC-Name (1S,5S)-6,6-Dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Formelmasse 136.1252