Learn More
(S)-Benzyl-1-[(S)-2-benzyloxycarbonylamino-6-(2,2,2-trifluoracetamido)hexanoyl]pyrrolidin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405195 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15405195 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34160.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Benzyl 1-[(S)-2-benzyloxycarbonylamino-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoyl]pyrrolidine-2-carbox
CAS 114753-64-9
Summenformel C28H32F3N3O6
MDL-Nummer MFCD22380709
Menge 1 g
Synonym s-benzyl 1-s-2-benzyloxycarbonylamino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoyl pyrrolidine-2-carboxylate, n2-phenylmethoxycarbonyl-n6-2,2,2-trifluoroacetyl-l-lysyl-l-proline phenylmethyl ester
InChI-Schlüssel BWJDOHAQVMSNMG-NQCNTLBGSA-N
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)C(CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)OCC3=CC=CC=C3
IUPAC-Name benzyl 1-[(2S)-2-(Phenylmethoxycarbonylamino)-6-[(2,2,2-Trifluoracetyl)amino]hexanoyl]pyrrolidin-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 563.574
PubChem CID 73995171
Formelmasse 563.57
Reinheit (%) 95%