Learn More
(S)-α-Methylphenylalanin-Hydrat, 98 %, 98 % e.e., ACROS Organics™
Artikelnummer. 11995341 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11995341 100 mg 100 Milligramm
11905351 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995341 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 275431000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 23239-35-2
Summenformel C10H13NO2·xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
InChI-Schlüssel HYOWVAAEQCNGLE-JTQLQIEISA-N
Synonym alpha-methyl-l-phenylalanine, s-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, alpha-methyl-l-phe, alpha-methylphenylalanine, 2s-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, l-alpha-methylphenylalanine, alpha-benzyl-l-ala, s-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, s-2-amimo-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, s-alpha-methylphenylalanine
PubChem CID 2724754
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-2-methyl-3-phenylpropansäure
SMILES CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-α-Methylphenylalanine hydrate
Namenshinweis 99%, (99+% e.e.)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss (HPLC)> 99.0%
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Menge 100 mg
Spezifische Drehung − 18.00
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Show More Show Less
Product Identifier
  • (S)-alpha-Methylphenylalanine hydrate