Learn More
(S)-(-)-Alpha-Methylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30480273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480273 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480273 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28880125G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-a-Methylbenzylamine
CAS 2627-86-3
Summenformel C8H11N
Menge 25 g
Synonym Benzenemethanamine, α-methyl-, (αS)-, Benzenemethanamine, α-methyl-, (S)-, Benzylamine, α-methyl-, (-)- (4CI), Benzylamine, α-methyl-, (S)-(-)- (8CI), (αS)-α-Methylbenzenemethanamine, (-)-((S)-α-Methylbenzyl)amine, (-)-1-Amino-1-phenylethane, (-)-1-Phenethylamine, (-)-1-Phenylethylamine, (-)-Phenylethylamine, (-)-α-Methylbenzenemethanamine, (-)-α-Methylbenzylamine, (-)-α-Phenethylamine, (-)-α-Phenylethylamine, (1S)-(-)-1-Phenylethylamine, (1S)-1-Phenylethan-1-amine, (1S)-1-Phenylethanamine, (1S)-1-Phenylethanamine, (1S)-1-Phenylethylamine, (1S)-Phenylethylamine, (S)-(-)-1-Phenethylamine, (S)-(-)-1-Phenylethylamine, (S)-(-)-Phenethylamine, (S)-(-)-Phenylethylamine, (S)-(-)-α-Methylbenzylamine, (S)-(-)-α-Phenethylamine, (S)-(-)-α-Phenylethylamine, (S)-1-Amino-1-phenylethane, (S)-1-Aminoethylbenzene, (S)-1-Phenethylamine, (S)-1-Phenyl-1-aminoethane, (S)-1-Phenyl-1-ethanamine, (S)-1-Phenylethanamine, (S)-1-Phenylethylamine, (S)-Methylbenzylamine, (S)-Phenethylamine, (S)-Phenylethylamine, (S)-α-Methylbenzenemethanamine, (S)-α-Phenethylamine, (S)-α-Phenylethylamine, (aS)-α-Methylbenzenemethanamine, 1-(S)-Phenylethylamine, D-(-)-(α-Phenylethyl)amine, L-(-)-1-Phenylethylamine, L-(-)-α-Methylbenzylamine, L-(-)-α-Phenylethylamine, L-1-Amino-ethylbenzene, L-1-Phenylethylamine, L-Phenethylamine, L-α-Methylbenzylamine, L-α-Phenylethylamine, S-α-Methylbenzylamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
SMILES C[C@H](N)c1ccccc1
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Formelmasse 121.0891