Learn More
(S)-(-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317296 1 g 1 Gramm
11327296 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317296 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09217.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
(S)-(-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol wird zur Herstellung der entsprechenden Oxazaborolidine für die durch Boran vermittelte asymmetrische Reduktion von Ketonen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112068-01-6
Summenformel C17H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 253.345
MDL-Nummer MFCD00075506
InChI-Schlüssel OGCGXUGBDJGFFY-INIZCTEOSA-N
Synonym s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s-diphenyl pyrrolidin-2-yl methanol, s---2-diphenylhydroxymethyl pyrrolidine, alpha,alpha-diphenyl-l-prolinol, diphenyl-l-pyrrolidin-2-yl-methanol, diphenyl-2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s---diphenylpyrrolidinemethanol, s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidine methanol, diphenyl 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol
PubChem CID 2724899
IUPAC-Name Diphenyl-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMILES C1CC(NC1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Menge 1 g
Optische Drehung −57.5° (c=3 in Methanol)
Beilstein 17103
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 253.35
Reinheit (%) 98%