Learn More
(S)-alpha,alpha-Diphenyl-3-pyrrolidineacetamide L-Tartrate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-alpha,alpha-Diphenyl-3-pyrrolidineacetamide L-Tartrate |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H20N2O.C4H6O6/c19-17(21)18(16-11-12-20-13-16,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-10,16,20H,11-13H2,(H2,19,21);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t16-;1-,2-/m11/s1 |
| Formelmasse | 430.174 |