Learn More
(S)-Alpha-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalinpropansäure, TRC
Artikelnummer. 30404012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404012 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404012 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5984701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-alpha-(((9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl)amino)-2-naphthalenepropanoic Acid
CAS 112883-43-9
Summenformel C28H23NO4
Menge 1 g
Synonym (alphaS)-alpha-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid, (S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(naphthalen-2-yl)propionic Acid, (S)-N-Fmoc-2-naphthylalanine, Fmoc-Nal(2)-OH, Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-Ala-OH
InChI-Formel InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Molekulargewicht (g/mol) 437.49
Formelmasse 437.1627