Learn More
(S)-Adamantylglycinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30319774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319774 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319774 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA2087051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Adamantylglycine Hydrochloride
CAS 102502-64-7
Summenformel C12H20ClNO2
Menge 1 g
Synonym (αS)-Amino-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H18NO2.ClH/c13-10(11(14)15)12-4-7-1-8(5-12)3-9(2-7)6-12;/h7-8,10H,1-6,13H2,(H,14,15);1H/t7-,8+,10-,12-;/m1./s1
SMILES N[C@H](C(O)=O)C1(C[C@H]2C3)C[C@H]3C[C@H](C2)C1.Cl
IUPAC-Name (S)-2-((3S,5S,7S)-Adamantan-1-yl)-2-aminoessigsäurehydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 245.75
Formelmasse 245.12