Learn More
Alfa Aesar™ S-Acetamidmethyl-L-cystein Hydrochlorid, 98 %
24.92 CHF - 274.26 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 28798-28-9
Summenformel C6H13ClN2O3S
Molare Masse (g/mol) 228.691
MDL-Nummer MFCD00077080
InChI-Schlüssel SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N
Synonym h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl
PubChem-CID 16211002
IUPAC-Name (2R)-3-(acetamidomethylsulfanyl)-2-aminopropansäurehydrochlorid
SMILES CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15438166 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
H63171.MD
250mg 24.92 CHF
250 Milligramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15439718 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
H63171.03
1g 69.65 CHF
1 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15449718 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
H63171.06
5g 274.26 CHF
5 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
28798-28-9
228.691
SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N
16211002
CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl
C6H13ClN2O3S
MFCD00077080
h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl
(2R)-3-(acetamidomethylsulfanyl)-2-aminopropansäurehydrochlorid
Spezifikation
S-Acetamidomethyl-L-cysteine hydrochloride
C6H13ClN2O3S
4015821
SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N
(2R)-3-(acetamidomethylsulfanyl)-2-aminopropansäurehydrochlorid
16211002
Fest
165°C (decomposition)
28798-28-9
MFCD00077080
h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl
CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl
228.691
228.7
98%
250mg