Learn More
Alfa Aesar™ S-Acetamidmethyl-L-cystein Hydrochlorid, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63171.MD
Additional Details : CAS : 28798-28-9 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438166
  • 24.92 CHF / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
28798-28-9
228.691
SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N
16211002
CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl
C6H13ClN2O3S
MFCD00077080
h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl
(2R)-3-(acetamidomethylsulfanyl)-2-aminopropansäurehydrochlorid
Spezifikation
S-Acetamidomethyl-L-cysteine hydrochloride
C6H13ClN2O3S
4015821
SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N
(2R)-3-(acetamidomethylsulfanyl)-2-aminopropansäurehydrochlorid
16211002
Fest
165°C (decomposition)
28798-28-9
MFCD00077080
h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl
CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl
228.691
228.7
98%
250mg
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation