Learn More
(S)-(-)-9,10-Difluor-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido-[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475255
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15475255
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54086.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100986-89-8
Summenformel C13H9F2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 281.215
MDL-Nummer MFCD04039905
InChI-Schlüssel NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
Synonym levofloxacin q-acid, levofloxacin carboxylic acid, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-3,7-dihydro-2h-1,4 oxazino 2,3,4-ij quinoline-6-carboxylic acid, unii-08gt8fy84e, levofloxacin related compound b, levofloxacin acid, 3s-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin q-acid,-, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin related compound b usp
PubChem CID 688333
SMILES CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic ac
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Optische Drehung −64° (c=1 in DMSO)
Formelmasse 281.22
Reinheit (%) ≥97%