Learn More
(S)-(-)-5 -Hydroxymethyl-2 (5 H)-Furanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312717 250 mg 250 Milligramm
11302717 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11919.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78508-96-0 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
(S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone is used in the preparation of partially saturated heterocycles via a diastereoselective ring chain formation. It is also used in the synthesis of (1R,3S)-cis-chrysanthemic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-Furanon wird bei der Herstellung von teilweise gesättigten Heterocyclen über eine diastereoselektive Ringkettenbildung verwendet. Wird auch bei der Synthese von (1R,3S)-cis-Chrysanthemsäure verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78508-96-0
Summenformel C5H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
MDL-Nummer MFCD00075370
InChI-Schlüssel AWNLUIGMHSSXHB-BYPYZUCNSA-N
Synonym s---5-hydroxymethyl-2 5h-furanone, s-5-hydroxymethyl furan-2 5h-one, 2s-2-hydroxymethyl-2h-furan-5-one, 2 5h-furanone, 5-hydroxymethyl-, 5s, 5s-5-hydroxymethyl-5h-furan-2-one, pubchem7063, s-5-hydroxy-2-penten-4-olide, 5-hydroxymethyl-2 5h-furanone #, 5beta-hydroxymethyl furan-2 5h-one
PubChem CID 10176122
IUPAC-Name (2S)-2-(Hydroxymethyl)-2H-furan-5-on
SMILES C1=CC(=O)OC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone
Schmelzpunkt 34°C to 43°C
Menge 250 mg
Beilstein 3537455
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung −148° (c=1.4 in Water)
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 98%