Learn More
(S)-4-Hydroxy-2-(3-Methoxypropyl)-3,4-Dihydro-2H-Thieno[3,2-e][1,2]Thiazin-6-Sulfonamid 1,1-Dioxid, TRC
Artikelnummer. 30402236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402236 1 g 1 Gramm
30391327 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402236 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9462001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154127-42-1
Summenformel C10 H16 N2 O6 S3
Molekulargewicht (g/mol) 356.44
Synonym (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, (S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
IUPAC-Name (4S)-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazin-6-sulfonamid
SMILES COCCCN1C[C@@H](O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N2O6S3/c1-18-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(20(11,14)15)19-10(7)21(12,16)17/h5,8,13H,2-4,6H2,1H3,(H2,11,14,15)/t8-/m1/s1
Formelmasse 356.017