Learn More
(S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)buttersäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438487 1 g 1 Gramm
15469485 250 mg 250 Milligramm
15448487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51990.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 125238-99-5 | C24H28N2O6 | 440.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Findet seine Anwendung in Kombination mit Nγ-Z-Derivat für die Synthese von Polymyxin-Analoga.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125238-99-5
Summenformel C24H28N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 440.50
MDL-Nummer MFCD00151941
InChI-Schlüssel LIWKOFAHRLBNMG-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-dab boc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, fmoc-n4-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, fmoc-l-dab boc-oh, fmoc-dab boc, ambotzfaa1364, n-fmoc-n'-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, na-fmoc-n-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, fmoc-dab boc-oh hplc
PubChem CID 2756101
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Schmelzpunkt 111°C to 113°C
Menge 1 g
Beilstein 6250328
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung −12° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 440.5
Reinheit (%) 96%