Learn More
(S)-4 -Boc-(3 -hydroxymethyl)Morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15421859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421859 250 mg 250 Milligramm
15401859 1 g 1 Gramm
15411859 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421859 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64574.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein Zwischenprodukt von BMS-599626, einem selektiven und oral wirksamen Inhibitor des humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptors1 und 2 der Kinasen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 714971-28-5
Summenformel C10H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 217.265
MDL-Nummer MFCD06799478
InChI-Schlüssel AIQSXVGBMCJQAG-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-tert-butyl 3-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, s-4-boc-3-hydroxymethyl morpholine, s-n-boc-3-hydroxymethyl morpholine, tert-butyl 3s-3-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, s-n-boc-3-hydroxymethylmorpholine, 3 s-hydroxymethyl-4-bocmorpholine, s-4-boc-3-hydroxymethylmorpholine, s-4-boc-3-hydroxymethyl-morpholine, s-3-hydroxymethyl-morpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem5634
PubChem CID 1514266
IUPAC-Name tert-Butyl-(3S)-3-(hydroxymethyl)morpholin-4-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCOCC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Schmelzpunkt 80°C (literature)
Farbe Weiß
Beilstein 10251196
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 250 mg
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver