Learn More
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)Butyrinsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498476 5 g 5 Gramm
15408486 250 mg 250 Milligramm
15488476 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63726.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 252049-08-4 | C27H28N2O5 | 460.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)Buttersäure ist eine substituierte Fluorverbindung für die Proteomikforschung. Wird auch in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbebereich verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 252049-08-4
Summenformel C27H28N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 460.53
MDL-Nummer MFCD02259487
InChI-Schlüssel KKUPBFMKUPMFRE-VWLOTQADSA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy methyl amino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-?-z-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid
PubChem CID 70700347
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-(phenylmethoxymethylamino)butansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCNCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 474.51
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver