Learn More
(S)-4-Benzyl-2-oxazolidinon, TRC
Artikelnummer. 30332437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332437 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332437 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2858251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
CAS 90719-32-7
Summenformel C10 H11 N O2
Menge 1 g
Synonym 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (S)-, (4S)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Benzyloxazolidin-2-one, (4S)-Benzyloxazolidin-2-one, (S)-(-)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyl-2-oxazolidone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one, (S)-4-Benzyloxy-2-azolidinone, (S)-4-Phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4-(S)-Benzyl-2-oxazolidinone, 4S-(Phenylmethyl)oxazolidin-2-one, 4S-Benzyloxazolidin-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m0/s1
SMILES O=C1N[C@@H](Cc2ccccc2)CO1
IUPAC-Name (4S)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
Formelmasse 177.079