Learn More
(S)-(-)-4-Benzyl-2-Oxazolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453767 25 g 25 Gramm
11433767 1 g 1 Gramm
11443767 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18236.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90719-32-7 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone is used in chiral auxiliary asymmetric alkylation. It has been used in the synthesis of (S)-equol. Preparation and functionalization of chiral, stabilized ylides. It was used for asymmetric synthesis of (3R)- and (3S)-piperazic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon wird in der chiralen zusätzlichen asymmetrischen Alkylierung verwendet. Wurde auch in der Synthese von (S)-Equol verwendet. Vorbereitung und Funktionalisierung chiraler, stabilisierter Ylide. Wurde für die asymmetrische Synthese von (3R)- und (3S)-Piperazinsäure verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90719-32-7
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.20
MDL-Nummer MFCD00064496
InChI-Schlüssel OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Synonym s-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s---4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4s, s-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4s-4-phenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 736225
IUPAC-Name (4S)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Beilstein 3649667
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 177.2
Optische Drehung −64° (c=1 in Chloroform)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%