Learn More
(S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-Propionyl-2,6-Benzothiazoledien, TRC
Artikelnummer. 30417188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417188 10 mg
30415791 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30417188 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29319510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346617-47-7
Summenformel C13 H19 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 281.37
Synonym Pramipexole Di-Amide
IUPAC-Name N-[(6S)-6-(propanoylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl]propanamid
SMILES CCC(=O)N[C@H]1CCc2nc(NC(=O)CC)sc2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-propionyl-2,6-benzothiazolediamine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H19N3O2S/c1-3-11(17)14-8-5-6-9-10(7-8)19-13(15-9)16-12(18)4-2/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16,18)/t8-/m0/s1
Formelmasse 281.1198