Learn More
(S)-4 -(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492438
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15492438 25 g 25 Gramm
15472438 1 g 1 Gramm
15482438 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56017.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1 H)-oxazolidinon ist ein Zwischenprodukt von Zolmitriptan (sc-220415), das als neuartiger Inhibitor des Cytochrom-P-450 Enzyms Aromatase fungiert.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152305-23-2
Summenformel C10H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.218
MDL-Nummer MFCD03411476
InChI-Schlüssel WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Synonym s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 7099156
IUPAC-Name (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 97%