Learn More
(S)-4-(4-(5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl)phenyl)morpholin-3-one, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone (Rivaroxaban) |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c15-7-12-8-17(14(19)21-12)11-3-1-10(2-4-11)16-5-6-20-9-13(16)18/h1-4,12H,5-9,15H2/t12-/m0/s1 |
| Formelmasse | 291.1219 |