Learn More
Skytec™ S-3V vorgeformte becherförmige Atemschutzmaske
Artikelnummer. 30242962 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Pk.
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30242962 5/Pk. 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30242962 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. MMSS/ALP/S3V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.97 CHF
    30.13 CHF / 5 Stück
    Sparen 12.84 CHF
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Alpha S wurde speziell für kleinere Gesichter entwickelt, um eine optimale Passform zu gewährleisten. Die einzigartige innere Gesichtsabdichtung trägt dazu bei, einen dichten und festen Sitz im Kinnbereich zu gewährleisten, der von erfahrenen Dichtsitzprüfern allgemein als die größte Schwachstelle von Einweg-Atemschutzmasken in Standardausführung angesehen wird.
  • Entwickelt, um ein branchenweites Problem zu lösen – hochleistungsfähiger Atemschutz für kleinere Gesichtspartien
  • Einzigartige, vollständig innenliegende Dichtung
  • Der vorgeformte Nasensteg macht regelmäßige Anpassungen überflüssig.
  • Vierpunkt-Kopfbandverstellung
  • Entspricht EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 20
Zertifizierung/Konformität CE, EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Farbe Weiß
Design Type Becher/geformt
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen
Produkttyp Mehrzweck-Atemschutzmaske
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Ja
Material der Filtrationsschicht Schmelzgeblasenes Polypropylen
Material Kopfband Textilgummi, gewebtes Gummiband
Modell Alpha S
Menge 5/Pk.