Learn More
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10580594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10580594 25 g Glasflasche 25 Gramm
10183491 1 g Glasflasche 1 Gramm
10153591 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580594 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 304430250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 86087-23-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86087-23-2
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00064327
InChI-Schlüssel XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-3-hydroxytetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-ol, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3s-oxolan-3-ol, s-+-tetrahydro-3-furanol, s-tetrahydro-3-furanol, s-+-tetrahyro-3-furanol, 3s-tetrahydrofuran-3-ol, s-tetrahydro-furan-3-ol, 3-furanol, tetrahydro-, 3s
PubChem CID 2733227
IUPAC-Name (3S)-oxolan-3-ol
SMILES C1COCC1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
CAS Min. % 98.5
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2980g/mL
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4490 to 1.4510
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.298
Siedepunkt 80.0°C (15.0 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99%