missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047601
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
100243-39-8
C4H10NO
88.13
MFCD00192426
JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-O
s-pyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxypyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-ol, s-3-pyrrolidinol, s---3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 3s, 3s-3-pyrrolidinol, 3s-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-pyrrolidine, s---3-hydroxypyrrolidine
2733874
O[C@H]1CC[NH2+]C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
100243-39-8
C4H10NO
88.13
MFCD00192426
JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-O
s-pyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxypyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-ol, s-3-pyrrolidinol, s---3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 3s, 3s-3-pyrrolidinol, 3s-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-pyrrolidine, s---3-hydroxypyrrolidine
2733874
O[C@H]1CC[NH2+]C1

(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.

Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist hygroskopisch und luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
Schmelzpunkt 15°C
Dichte 1.048
Siedepunkt 108°C to 110°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
Brechungsindex 1.49
Menge 250 mg
Beilstein 4652606
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Optische Drehung −6.5° (c=3.5 in Methanol)
IUPAC-Name (3S)-3-Hydroxypyrrolidin-1-ium
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'